Learn More
Lovibond™ Escala de color Gardner basada en el Comparator System 2000
Un sistema flexible y modular para la gradación visual del color.
Marca: Lovibond™ 433340
Detalles adicionales : Peso : 2.12000kg
Descripción
- Tipo: AF 334
- Intervalo: 1-18 unidades
- Incluye: Lovibond Comparator 2000+ con unidad de iluminación Daylight 2000, discos Gardner 4/30 AS y 4/30 BS, y (2) celdas de vidrio fusionado con trayectoria óptica W680/OG/10 mm
Compliance
Cumple con las normas ASTM D1544, ISO4630
Especificaciones
Cumple con las normas ASTM D1544, ISO4630 | |
Escala de color Gardner | |
Lovibond Comparator 2000+ con unidad de iluminación Daylight 2000, discos Gardner 4/30 AS y 4/30 BS, y (2) celdas de vidrio fusionado con trayectoria óptica W680/OG/10 mm | |
De 1 a 18 unidades |
Escala de color Gardner basada en el Comparator System 2000 | |
Un sistema flexible y modular para la gradación visual del color. | |
AF 334 |