Learn More
Lovibond™ Comprimido de glicina
Código de producto. 11342520
Click to view available options
Cantidad:
100/paq
Tamaño de la unidad:
100 tabletas
Código de producto. 11342520
Marca: Lovibond™ 512170BT
Comprimido de glicina Lovibond, intervalo: De 0,01 a 3,8 mg/l, blanco, composición: Componentes no peligrosos 100 %, formato: Tableta
Especificaciones
Color Blanco
Composición Componentes no peligrosos 100 %
Intervalo de pH 5,8
Formato Tableta
Para utilizar con (aplicación) Análisis de agua, kit de pruebas de dióxido de cloro Aqua comparator™, kit de pruebas de ozono Aqua comparator™, conjunto de reactivos de dióxido de cloro, conjunto de reactivos de ozono
Para utilizar con (equipo) Colorímetro MC500, espectrofotómetro SP600, colorímetro SC450
Cantidad 100/paq
temp De 0,01 a 3,8 mg/l
Requisitos de almacenamiento 20 °C
Método de prueba DPD
Tipo Comprimido de glicina