Learn More
Lovibond™ Powder Packs™ para cloro libre
Código de producto. 10426303
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100/paq.
1000/Paq.
temp:
De 0 a 2 mg/l
De 0 a 5 mg/l
de 0 a 3,5 mg/l
Volumen (imperial):
0,16 oz
0,33 oz
0,84 oz
Volumen (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
Código de producto. Cantidad temp Volumen (imperial) Volumen (métrico) unitSize
10426303 100/paq. De 0 a 2 mg/l 0,33 oz 10 ml paquete de 100
15381645 100/paq. de 0 a 3,5 mg/l 0,16 oz 5 ml paquete de 100
15311655 1000/Paq. De 0 a 2 mg/l 0,33 oz 10 ml paquete de 1000
11789029 1000/Paq. De 0 a 2 mg/l 0,33 oz 10 ml paquete de 1000
11708999 100/paq. De 0 a 2 mg/l 0,33 oz 10 ml 100 PCS
15301655 1000/Paq. de 0 a 3,5 mg/l 0,16 oz 5 ml paquete de 1000
15321655 100/paq. De 0 a 5 mg/l 0,84 oz 25 ml paquete de 100
7 options
Código de producto. 10426303
Marca: Lovibond™ 530100
Edge
Reactivos DPD en dosis de unidad premedidos para análisis de calidad del agua
  • Para su uso en colorímetros SC450™ y kits de prueba Aqua Comparator™
  • También aptos para su uso en instrumentos y kits de prueba Hach™
  • Los envases de papel de aluminio sellados de apertura fácil eliminan el riesgo de contaminación cruzada
  • Disponibles para tamaños de muestra de 5, 10 y 25 ml
  • Vida útil ampliada de hasta 5 años
Pruebas en agua potable y aguas residuales municipales; pruebas de aguas residuales industriales y control de procesos; análisis de agua ambiental
Compliance
Método de DPD aceptado por la EPA de EE. UU.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EPA de EE. UU.
Volumen (métrico) 10 ml
Formato Polvo
Para utilizar con (aplicación) Pruebas en agua potable y aguas residuales municipales, pruebas de aguas residuales industriales y control de procesos, análisis de agua medioambiental
Para utilizar con (equipo) Kits de pruebas de colorímetro SC450 y Aqua Comparator™, kits de pruebas e instrumentos Hach™, espectrofotómetro
Cantidad 100/paq.
temp De 0 a 2 mg/l
Tipo Reactivo sin cloruro DPD
Volumen (imperial) 0,33 oz
Indicaciones de peligro
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.