Learn More
Lovibond™ Powder Packs™ para cloro total
Premeasured unit dose DPD reagents for water quality testing
24.50€ - 262.14€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EPA de EE. UU. |
---|---|
Formato | Polvo |
Para utilizar con (aplicación) | Pruebas en agua potable y aguas residuales municipales, pruebas de aguas residuales industriales y control de procesos, análisis de agua medioambiental |
Para utilizar con (equipo) | Kits de pruebas de colorímetro SC450 y Aqua Comparator™, kits de pruebas e instrumentos Hach™, espectrofotómetro |
Tipo | Reactivo de cloro total DPD |
Código de producto | Marca | Cantidad | temp | Volumen (imperial) | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | temp | Volumen (imperial) | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15351645
|
Lovibond™
530080 |
100/pack | de 0 a 3,5 mg/l | 0,16 oz | 5 ml |
25.40€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 15-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15361645
|
Lovibond™
530083 |
1000/pack | de 0 a 3,5 mg/l | 0,16 oz | 5 ml |
150.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 15-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11709039
|
Lovibond™
530123 |
1000/pack | De 0 a 2 mg/l | 0,33 oz | 10 ml | ||||
15341655
|
Lovibond™
530123 |
1000/pack | De 0 a 2 mg/l | 0,33 oz | 10 ml |
191.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 15-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11718999
|
Lovibond™
530120 |
100/pack | De 0 a 2 mg/l | 0,33 oz | 10 ml | ||||
10402345
|
Lovibond™
530120 |
100/pack | De 0 a 2 mg/l | 0,33 oz | 10 ml |
24.50€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15351655
|
Lovibond™
530130 |
100/pack | De 0 a 5 mg/l | 0,84 oz | 25 ml |
26.70€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 15-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11719039
|
Lovibond™
530133 |
1000/pack | De 0 a 5 mg/l | 0,84 oz | 25 ml | ||||
15361655
|
Lovibond™
530133 |
1000/pack | De 0 a 5 mg/l | 0,84 oz | 25 ml |
215.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 15-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Reactivos DPD en dosis de unidad premedidos para análisis de calidad del agua
- For use in SC450™ Colorimeters and Aqua Comparator™ Test Kits
- Also suitable for use in Hach™ instruments and test kits
- Easy-to-open, sealed foil packets eliminate risk of cross-contamination
- Available for 5, 10, and 25mL sample sizes
- Extended shelf life of up to 5 years
Municipal Drinking Water and Wastewater Testing; Industrial Wastewater and Process Control Testing; Environmental Water Testing
Compliance
US EPA-accepted DPD method
Especificaciones
EPA de EE. UU. | |
Pruebas en agua potable y aguas residuales municipales, pruebas de aguas residuales industriales y control de procesos, análisis de agua medioambiental | |
Reactivo de cloro total DPD |
Polvo | |
Kits de pruebas de colorímetro SC450 y Aqua Comparator™, kits de pruebas e instrumentos Hach™, espectrofotómetro |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 5 años