Learn More
Kit estándar primario de cloro para colorímetros Lovibond™, Cole-Parmer™
Valide la calibración y la precisión de su instrumento.
Marca:  Cole Parmer 99560-90
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Código de producto. 15212056
  • 54.35€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Cumple las nuevas normativas especificadas en el método 334.0 de la EPA de EE. UU.
  • Ideal para mediciones de cloro en laboratorio y en línea.
  • Ampolla estándar de cloro, 97 ml de agua sin cloro y rompedor de ampollas.
  • Todo lo que necesita para preparar fácilmente un estándar de cloro trazable de 1,5 mg/l NIST.
  • Un kit sencillo, práctico y que ahorra tiempo y ayuda a cumplir las nuevas normativas.
Especificaciones
Especificaciones
1 caja/kit
Chlorine standard ampoule, 97mL of zero chlorine water, and ampoule breaker
Colorímetro