Learn More
Lovibond™ Reactivos de repuesto para CHECKIT™ Comparator: Comprimidos de cobre n.º 1
Click to view available options
temp:
De 0,05 a 5 mg/l
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo |
| Composición | Ácido bórico del 30 al 40 %, dihidrogenortofosfato potásico del 30 al 40 %, tetraborato disódico del 1 al 10 %, anhidro, 2,2'-bichinolina-4,4’ ácido dicarbónico dipotásico trihidrato al 2,5 % p.a. al 95 %, componentes no peligrosos del 25 al 30 % |
| Intervalo de pH | 6 |
| Formato | Tableta |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis del agua |
| Para utilizar con (equipo) | Colorímetro y espectrofotómetro |
| temp | De 0,05 a 5 mg/l |
| Método de prueba | Biquinolina |
| Tipo | Comprimido de cobre n.º 1 |