missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alloy Steel, Ni/Cr/Mo, AISI 4340, G43400, ARMI∣MBH
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Alloy Steel, Ni/Cr/Mo, AISI 4340, G43400, Ø38x3mm
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aluminium/Antimony/Arsenic/Boron/Calcium/Carbon/Chromium/Cobalt/Copper/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Niobium/Nitrogen/Oxygen/Phosphorus/Silicon/Tantalum/Tin/Titanium/Tungsten/Vanadium/Zinc/Zirconium |
| CAS | 7439-89-6 |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Formulario | Disc |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido