Learn More
Kartell™ Vasos de precipitados de perfil bajo de PMP de clase B (TPX™) con graduaciones en azul
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Descripción
Mide con precisión el volumen de un líquido.Los vasos de precipitados graduados en azul de perfil bajo Kartell™ utiliza líneas marcadas horizontales para ayudar a medir el volumen de un líquido.
- Forma tradicional de vaso de precipitados
- Alternativa económica, duradera y de perfil bajo a los vasos de precipitados
- Ideales para uso general de laboratorio
- Fabricado en PMP Kartell ™ TPX™. Magnífica visibilidad y excelente resistencia química
- Esterilizable en autoclave a 121 °C, la temperatura máxima que soporta durante periodos cortos es 170 °C
- Las graduaciones están impresas de manera clara en una tinta azul indeleble y resistente a disolventes
- Clase B
- Conforme a ISO 7056 - 1981 (E), BS 5404 apartado 1
Especificaciones
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) | 88 mm |
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Material | PMP |
Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para productos alimenticios |
Altura (métrico) | 119mm |
Incrementos | 10 ml |
Tipo | Vaso de precipitados |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Graduated | Sí |
Certificaciones/conformidad | ISO 7056-1981(E), BS 5404 Parte 1 |