Learn More
Kartell™ Vasos de precipitados de perfil bajo de PMP de clase B (TPX™) con graduaciones en azul Código de producto.: 10654432
Añadir a la cesta
Kartell™ Vasos de precipitados de perfil bajo de PMP de clase B (TPX™) con graduaciones en azul
Código de producto. 10654432
25 ml
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Código de producto. 10654432
Marca: Kartell™ 0172000
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mide con precisión el volumen de un líquido. Los vasos de precipitados graduados en azul de perfil bajo Kartell™ utiliza líneas marcadas horizontales para ayudar a medir el volumen de un líquido.
Mide con precisión el volumen de un líquido.Los vasos de precipitados graduados en azul de perfil bajo Kartell™ utiliza líneas marcadas horizontales para ayudar a medir el volumen de un líquido.
  • Buena resistencia química
  • Graduaciones azules permanentes moldeadas en el vaso de precipitados
  • Puede soportar temperaturas de hasta 170 °C durante períodos cortos
  • Adecuada para aplicaciones con alimentos
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (métrico) 34 mm
Capacidad (métrico) 25 ml
Material PMP
Intervalo de graduación 1 ml
Altura (métrico) 49mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables No
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ISO 7056-1981(E), BS 5404 Parte 1
Scale Escala de graduación permanente
Título del producto
Kartell™ Vasos de precipitados de perfil bajo de PMP de clase B (TPX™) con graduaciones en azul >