Learn More
Kartell™ Vasos de precipitados de perfil bajo de polipropileno con graduaciones moldeadas en azul
Click to view available options
Capacidad: 500 ml
Descripción
Fabricadas en polipropileno altamente translúcido para una mayor durabilidad, claridad y buena resistencia química. Los vasos de precipitados de perfil bajo de polipropileno esterilizables en autoclave Kartell™ con graduaciones azules impresas proporcionan una solución económica y segura para la agitación, mezcla y dispensación de líquidos en el laboratorio.
- Las graduaciones permanentes impresas en azul proporcionan claridad y reproducibilidad
- Esterilizable en autoclave a + 121 °C durante 10 minutos
- Soporta 100 °C de trabajo continuado
- Clase B, perfil bajo
- Conforme a ISO 7056-1981 (E) y BS 5404 Parte 1
- Adecuado para productos alimenticios
Título del producto
Kartell™ Vasos de precipitados de perfil bajo de polipropileno con graduaciones moldeadas en azul >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido