Learn More
BRAND™ Low Form Borosilicate Glass Beakers
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
800 ml
1000 ml
3000 ml
Descripción
- Construcción de vidrio borosilicatado (Boro 3.3)
- Conforme a las normas DIN 12331/ ISO 3819
- Incluye graduaciones en blanco
- La boquilla integrada proporciona un vertido fácil y a prueba de derrames
Especificaciones
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) | 60 mm |
Capacidad (métrico) | 150 ml |
Material | Vidrio de borosilicato |
Altura (métrico) | 80 mm |
Incluye | Boquilla integrada |
Cantidad | 10 |
Graduated | Sí |
Certificaciones/conformidad | ISO 3819, DIN 12331 |
Modelo | Perfil bajo |
Título del producto
BRAND™ Low Form Borosilicate Glass Beakers >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido