Descripción
- Construcción de vidrio borosilicatado (Boro 3.3)
- Conforme a las normas DIN 12331/ ISO 3819
- Incluye graduaciones en blanco
- La boquilla integrada proporciona un vertido fácil y a prueba de derrames
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 100 mm |
| Capacidad (métrico) | 800 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 135 mm |
| Incluye | Boquilla integrada |
| Cantidad | 10/paq. |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Graduated | Sí |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3819, DIN 12331 |
| Modelo | Perfil bajo |