Learn More
BRAND™ Vaso de precipitados graduado de perfil bajo de clase B
Fabricados con vidrio sodocálcico. Los tubos de cultivo de vidrio sodocálcico BRAND™ con tapón de rosca incluyen un tapón de rosca de polipropileno con una junta de elastómero blanco y rosca GL. Esterilizables en autoclave a 121 °C.
Marca: BRAND™ 113935
62.69 EUR hasta el 2025-07-11
Use el código promocional "25721" para aplicar la oferta.
Descripción
- Fabricados con vidrio sodocálcico.
- Incluye un tapón de rosca de polipropileno con una junta de elastómero blanco y un rosca GL.
- Esterilizable en autoclave (121 °C).
Especificaciones
Polipropileno | |
Vidrio sodocálcico | |
GL 18 | |
Tapón de rosca |
100 mm | |
100/Paq. | |
16 mm | |
Tubo de cultivo |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora