Learn More
BRAND™ Vasos de precipitados de vidrio de perfil bajo Código de producto.: 10430483
Añadir a la cesta
BRAND™ Vasos de precipitados de vidrio de perfil bajo
Código de producto. 10430483 Tienda Brand Productos
5 ml
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
50 ml
Código de producto. 10430483
Marca: BRAND™ 91210
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los vasos de precipitados de cristal de perfil bajo BRAND cuentan con una boquilla y están fabricado con vidrio borosilicatado 3.3.
  • DIN EN ISO 3819
  • Incluye una boquilla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 ml
Material Vidrio de borosilicato
Incluye Boquilla
Tipo Perfil bajo
Graduated No
Título del producto
BRAND™ Vasos de precipitados de vidrio de perfil bajo >