Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisol de inconel de perfil bajo
Código de producto. 15413615
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15mL
25 ml
55mL
75mL
100 ml
250mL
500mL
Diámetro exterior (métrico):
33mm
45mm
46mm
47mm
51mm
59mm
82mm
102mm
Altura (métrico):
23mm
35mm
43mm
46mm
60mm
66mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15413615
Marca: Thermo Scientific Chemicals 035994.KT
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Perfil bajo
Material Inconel
Capacidad (métrico) 55mL
Diámetro exterior (métrico) 47mm
Altura (métrico) 43mm
Product Type Crisol de Inconel
Diámetro de base (métrico) 38mm