Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisol de inconel de perfil bajo
Marca:  Thermo Scientific Chemicals 036016.KT
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15473615
  • 81.10€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Perfil bajo
75mL
43mm
41mm
Inconel
51mm
Crisol de Inconel
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific Chemicals Crisol de inconel de perfil bajo > 1each
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.
RUO - Para uso exclusivo en investigación