Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisol de níquel de perfil bajo
Código de producto. 15423615
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 mL
20 ml
25 ml
35 ml
55mL
100 mL
250 mL
Diámetro exterior (métrico):
33mm
36 mm
45mm
46mm
47mm
59 mm
82 mm
Altura (métrico):
23mm
23 mm
30mm
35mm
43mm
46 mm
60 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15423615
Marca: Thermo Scientific Chemicals 035996.KT
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Perfil bajo
Material Níquel
Capacidad (métrico) 55mL
Diámetro exterior (métrico) 47mm
Altura (métrico) 43mm
Product Type Crisol de níquel
Diámetro de base (métrico) 38mm