Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisol de níquel de perfil bajo
Código de producto. p-6685021
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 mL
20 ml
25 ml
35 ml
55mL
100 mL
250 mL
Diámetro exterior (métrico):
33mm
36 mm
45mm
46mm
47mm
59 mm
82 mm
Altura (métrico):
23mm
23 mm
30mm
35mm
43mm
46 mm
60 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) Altura (métrico) unitSize
15413585 15 mL 36 mm 23 mm cada uno
15483585 20 ml 33mm 30mm cada uno
15443595 25 ml 45mm 23mm cada uno
15403605 35 ml 46mm 30mm cada uno
15463605 55mL 46mm 35mm cada uno
15423615 55mL 47mm 43mm cada uno
15413635 100 mL 59 mm 46 mm cada uno
15443635 250 mL 82 mm 60 mm cada uno
8 options
Código de producto. 15413585
Marca: Thermo Scientific Chemicals 035885.KT
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Low Form
Material Níquel
Capacidad (métrico) 15 mL
Diámetro exterior (métrico) 36 mm
Altura (métrico) 23 mm
Product Type Crisol de níquel
Diámetro de base (métrico) 32mm