Learn More
Brand™ Vasos de precipitados de polipropileno de perfil bajo con escala impresa azul
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
400 ml
500 ml
600 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Descripción
- Con borde con reborde y boquilla
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Material | Polipropileno |
Incrementos | 50 ml |
Graduated | Sí |
Título del producto
Brand™ Vasos de precipitados de polipropileno de perfil bajo con escala impresa azul >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido