Learn More
Brand™ Vasos de precipitados de polipropileno de perfil bajo con escala impresa azul
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
400 ml
500 ml
600 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 4
paquete de 6
Descripción
- Con borde con reborde y boquilla
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 3000 ml |
| Material | Polipropileno |
| Incrementos | 250 ml |
| Graduated | Sí |