Learn More
Brand™ Vasos de precipitados de PTFE de perfil bajo, 150 ml
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
150 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Intervalo de temperatura de. − 200° a +260 °C
- La superficie es resistente a la adhesión
- Sin graduación
- Con borde reforzado y boquilla
- Se venden individualmente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco opaco |
| Diámetro exterior (métrico) | 59 mm |
| Capacidad (métrico) | 150 ml |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Altura exterior (métrico) | 75 mm |
| Cantidad | 1Each |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Graduated | No |
| Modelo | Perfil bajo |