Learn More
Cytiva Kit de marcadores de bajo pl
Los marcadores Cytiva se pueden ejecutar en paralelo con las muestras experimentales en geles de electroisoenfoque.
Marca: Cytiva 29443548
330.73 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21982" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Los marcadores pl son mezclas liofilizadas de proteínas estables, sin sal y altamente purificadas
- Estos marcadores no están teñidos previamente
- Amilglucosidasa - 3,50 pI (nativa)
- Rojo de metilo (colorante) - 3,75 pI (nativo)
- Glucosa oxidasa - 4,25 pI (nativa)
- Inhibidor de la tripsina - 4,55 pI (nativo)
- b-lactoglobulina A - 5,20 pI (nativa)
- Anhidrasa carbónica B (bovina) - 5,85 pI (nativa)
- Anhidrasa carbónica B (humana) - 6,55 pI (nativa)
- No debe usarse en sistemas de desnaturalización (urea)
- Conservar a 4 °C
Especificaciones
Blanco | |
Desde 3,5 hasta 6,5 | |
Para utilizar en el electroisoenfoque (IEF) | |
4 °C |