Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de perfil bajo, tiras de 8, blanco
Aumente la eficacia de las reacciones con estos tubos en tiras de perfil bajo para aplicaciones de PCR y qPCR.
Marca: Thermo Scientific™ AB0771W
134.23 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.14000kg
Descripción
El diseño de perfil bajo de los tubos en tiras Thermo Scientific sin tapones reduce el espacio muerto entre la tapa calentada del termociclador y la muestra. Esto elimina la condensación en la pared lateral del tubo, lo que evita la reducción del volumen en la PCR y aumenta la eficacia de la reacción. Los productos de perfil bajo se recomiendan especialmente para su uso con volúmenes de reacción por debajo de 20 μl.
Características destacadas
- Adecuado para bloques de termociclador de 0,2 ml
- Capacidad máxima del tubo de 150 µl cuando está cerrado
- Perfil bajo que reduce el espacio muerto y aumenta la eficacia de la PCR.
- Lengüetas de extremo A - H etiquetadas (ocho tiras) y 1 - 12 lengüetas de extremo (12 tiras)
- Sellable con tapones en tira planos, abovedados y ultratransparentes
Especificaciones
Certificación de ausencia de ADN y ARNasas | |
0,1 mL | |
Termocicladores | |
Polipropileno | |
No se incluye | |
8 tiras |
Blanco | |
0,15 mL | |
No estéril | |
Perfil bajo | |
120 tubos de tiras |