Learn More
Thermo Scientific™ Low Profile Tubes and Domed Caps
Click to view available options
Tipo de tapón:
No se incluye
Tapones abovedados
Cantidad:
80
120
250
Tamaño de la unidad:
250 PCS
paquete de 120
paquete de 80
Descripción
Ideales para aplicaciones que requieren volúmenes de reacción bajos, las tiras de tubos de perfil bajo Thermo Scientific™ son compatibles con bloques de cicladores de 0,2 ml.
Microtubo PCR ABgene
• Polipropileno virgen transparente autoclavable
• Pared muy fina de los tubos para transferencia térmica uniforme y óptima
• Birrete 12 tubos 0,2mL Low Profile
• Birrete 12 tubos
• Polipropileno virgen transparente autoclavable
• Pared muy fina de los tubos para transferencia térmica uniforme y óptima
• Birrete 12 tubos 0,2mL Low Profile
• Birrete 12 tubos
Certifications
Certificado como material sin ADN, ARNasa y ADNasa.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certified free from human DNA, RNases, and DNases |
| Color | Natural |
| Cantidad | 80 |
| Tipo de tapón | No se incluye |
| Closure Included | No |