Learn More
Thermo Scientific™ Low Profile Tubes and Domed Caps
Código de producto. p-3769552
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
No se incluye
Tapones abovedados
Cantidad:
80
120
250
Tamaño de la unidad:
250 PCS
paquete de 120
paquete de 80
Código de producto. Tipo de tapón Cantidad unitSize
10364703 Tapones abovedados 250 250 PCS
11514804 No se incluye 80 paquete de 80
10776163 Tapones abovedados 120 paquete de 120
3 options
Código de producto. 10364703
Marca: Thermo Scientific™ AB0775
Tubos en tiras de perfil bajo para aplicaciones de PCR y qPCR.
Ideales para aplicaciones que requieren volúmenes de reacción bajos, las tiras de tubos de perfil bajo Thermo Scientific™ son compatibles con bloques de cicladores de 0,2 ml.
El diseño de perfil bajo de los tubos en tiras de perfil bajo Thermo Scientific reduce el espacio muerto entre la tapa calentada del termociclador y la muestra. Esto elimina la condensación en la pared lateral del tubo, lo que evita la reducción del volumen en la PCR y aumenta la eficacia de la reacción. Los productos de perfil bajo Thermo Scientific se recomiendan especialmente para su uso con volúmenes de reacción por debajo de 20 μl.
El diseño de perfil bajo de los tubos en tiras Thermo Scientific sin tapones reduce el «espacio muerto» entre la tapa calentada del termociclador y la muestra. Esto elimina la condensación en la pared lateral del tubo, lo que evita la reducción del volumen en la PCR y aumenta la eficacia de la reacción. Los productos de perfil bajo se recomiendan especialmente para su uso con volúmenes de reacción por debajo de 20 μl.
Aspectos destacados
  • Adecuado para bloques de termociclador de 0,2 ml
  • Capacidad máxima del tubo de 150 μl cuando está cerrado
  • Perfil bajo que reduce el espacio muerto y aumenta la eficacia de la PCR.
  • Lengüetas de extremo A - H etiquetadas (ocho tiras) y 1 - 12 lengüetas de extremo (12 tiras)
Aplicaciones
  • PCR.
  • qPCR/PCR en tiempo real.
Peligroso: No
Condición de almacenamiento: Ambiente
PCR, qPCR y PCR en tiempo real
Certifications
Certificado como material sin ADN, ARNasa y ADNasa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificación de ausencia de ADN y ARNasas
Color Natural
Volumen de trabajo (métrico) 0,1 mL
Volumen (métrico) 0,15 mL
Cantidad 250
Para utilizar con (equipo) Termocicladores
Material Polipropileno
Velocidad de reacción Perfil bajo
Tipo de tapón Tapones abovedados
Closure Included Sí
Formato 250 tubos de tiras y tapones
Tipo de producto Tubo de perfil bajo y tapón abovedado