Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de perfil bajo y tapones planos
Código de producto. 10374463
Click to view available options
Tipo de producto:
8 tiras
Tubo de perfil bajo y tapón plano
Color:
Natural
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 250
Código de producto. 10374463
Marca: Thermo Scientific™ AB0773
Aumente la eficacia de las reacciones con estos tubos en tiras de perfil bajo para aplicaciones de PCR y qPCR.
Ideales para aplicaciones que requieren volúmenes de reacción bajos, las tiras de tubos de perfil bajo Thermo Scientific™ son compatibles con bloques de cicladores de 0,2 ml.
El diseño de perfil bajo de los tubos en tiras de perfil bajo Thermo Scientific reduce el espacio muerto entre la tapa calentada del termociclador y la muestra. Esto elimina la condensación en la pared lateral del tubo, lo que evita la reducción del volumen en la PCR y aumenta la eficacia de la reacción. Los productos de perfil bajo Thermo Scientific se recomiendan especialmente para su uso con volúmenes de reacción por debajo de 20 µl.
Aspectos destacados:
  • Adecuado para bloques de termociclador de 0,2 ml
  • Capacidad máxima del tubo de 150 µl cuando está cerrado
  • Perfil bajo que reduce el espacio muerto y aumenta la eficacia de la PCR.
  • Lengüetas del extremo A–H etiquetadas.
  • Los tapones ultra transparentes son ideales para qPCR
Aplicaciones:
PCR, qPCR y PCR en tiempo real
Certificaciones:
Certificado como material sin ADN, ARNasa ni ADNasa humanos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificación de ausencia de ADN y ARNasas
Color Natural
Volumen de trabajo (métrico) 0,1 mL
Volumen (métrico) 0,15 mL
Cantidad 120 strips
Para utilizar con (equipo) Termocicladores
Material Polipropileno
Velocidad de reacción Perfil bajo
Tipo de tapón Tapones planos
Formato 120 tubos de tiras y tapones
Tipo de producto 8 tiras