Learn More
Estándar UV bajo para ICP, 3 componentes, Honeywell Fluka™
Marca:  Honeywell Fluka E2125-100ML
Código de producto. 16656063
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Los estándares analíticos Honeywell Fluka™ ofrecen una gama creciente de materiales de referencia orgánicos e inorgánicos de alta calidad para el mercado europeo fabricados según la norma ISO 9001.Los productos son adecuados para una amplia gama de industrias y aplicaciones y se suministran completos con un certificado de análisis detallado en cada entrega y son aptos para recibir asistencia técnica gratuita de expertos, lo que garantiza que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar una auditoría.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Low UV Standard for ICP
1.06 g/cm3
Estándares para ICP e ICP-MS
100 mL
<2
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Estándar UV bajo para ICP, 3 componentes, Honeywell Fluka™ > 100 mL