Learn More
Brady™ Rieles de fusibles NV de baja tensión
Raíles de fusibles NV de baja tensión con símbolos Do Not Switch y Warning Electricity
Marca:  Brady™ 812714
Detalles adicionales : Peso : 0.81000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15713665
  • 21.60€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Con símbolos: Do Not Switch y Warning Electricity
Especificaciones
Especificaciones
Red
35 x 75 mm
100 mm