Learn More
Miele Professional™ Cesta inferior U 874/1
Tienda Miele Productos
Click to view available options
:
Dimensiones (F x An x Al): 515 x 534 x 50 mm
Descripción
- La holgura vertical puede variar con diferentes cestas superiores
- Con ibracket para banda magnética para ML/2 autom. Reconocimiento de unidades
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cestillo inferior/parte delantera abierta |
| Modelo | U 874/1 |
| Para utilizar con (equipo) | G 7804, G 7883, G7893, G7883CD, PG 8535 y PG 8536 |
| Fondo (métrico) | 515 mm |
| Altura (métrico) | 50 mm |
| Anchura (métrico) | 534 mm |
| Cantidad | 1 Unidad |