Learn More
Cytiva Sección inferior
This Lower Section is a replacement part for Whatman™ GV 050 Series Vacuum Filtration Manifolds.
Marca: Cytiva 10442002
80.78 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21631" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Description: Replacement Part for GV 050 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds
- For Use With (Application): Vacuum Filtration
Especificaciones
Autoclavable | |
Reusable | |
Vidrio de borosilicato | |
Filtración en vacío | |
1 unidad |
Filter Funnel (Base Section) | |
Para GV050/0 | |
No estéril | |
GV050/0/02 | |
Embudo de filtro |