Learn More
Buerkle™ Frascos de lavado de seguridad de LDPE con válvula de ventilación a prueba de fugas
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Chemical Label:
Acetona
Agua destilada
Etanol
Isopropanol
Metanol
Sin marcar
Descripción
- Llenado seguro gracias a la apertura de cuello ancho de 39 mm de diámetro
- Impresión permanente según GHS con el nombre de sustancia en alemán, inglés, francés y español, pictogramas GHS y número de CAS
- Protección contra la luz de LDPE amarillo transparente
- Contenido de 500 ml
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 mL |
Color | Amarillo transparente |
Material | LDPE |
Color del tapón | Rojo |
Closure Included | Sí |
Tipo de producto | Frasco lavado de seguridad |
Chemical Label | Acetona |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
1Hours
7Minutes
30Seconds
24
Título del producto
Buerkle™ Frascos de lavado de seguridad de LDPE con válvula de ventilación a prueba de fugas >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido