Learn More
Buerkle™ Frasco lavador de boca ancha de LPDE
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Naranja
Rojo
Transparente
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Abertura de boca ancha para un llenado seguro
- Color traslúcido amarillo con protección de la luz
- Abertura curva en el tapón de rosca para una dispensación a chorro precisa sin salpicaduras
- Tapones codificados por color
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Color | Amarillo translúcido |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 39 mm |
| Material | LDPE |
| Color del tapón | Azul |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Ancha |
| Tipo de producto | Frasco lavador |
| Chemical Label | Isopropanol |