Learn More
Fisherbrand™ Quemadores de gas licuado Meker con conector Tétine
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Tipo de gas:
Butano, propano, LPG, LPG, Propane
Gas natural, metano, Natural Gas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Llama ancha y regular
- Excelente potencia calorífica
- Asa de sujeción lateral
- Abertura del quemador de 43 mm de anchura, 180 mm de altura
- Tamaño de llama ajustable con 4 boquillas intercambiables
- Fabricado con latón chapado en níquel
- La parte superior del quemador está equipada con un cabezal de acero perforado, que emite múltiples llamas pequeñas pero grandes
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Quemador industrial, Meker |
| Tipo de gas | Gas natural, metano, Natural Gas |
| Descripción | Consumo de 188 l/h. |
| Altura (métrico) | 180 mm |
| Incluye | Conector T-Tine |
| N.° por paquete | 1 unidad |