Learn More
Fisherbrand™ Quemadores de seguridad de gas licuado Bunsen con conector Tétine
Código de producto. 11799777 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Tipo de gas:
Butano, propano, LPG, LPG, Propane
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 11799777
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se suministra con un dispositivo de fallo de llama que detiene el suministro de gas al quemador en unos 20 segundos tras el apagado de la llama.
  • Características de seguridad incluidas en el quemador
  • Para su uso con gas natural/metano o butano/propano
  • Abertura con 13 mm de diámetro
  • Quemador de acero cromado, base de hierro fundido
  • Al encender la llama, mantenga la válvula de entrada de gas abierta durante unos 3 o 5 segundos
Especificaciones
Tipo de producto Quemador de seguridad Bunsen
Tipo de gas Butano, propano, LPG, LPG, Propane
Diámetro (métrico) 13 mm
Para utilizar con (aplicación) Conector Tétine
Altura (métrico) 165 mm
Incluye Conector T-Tine
N.° por paquete 1 unidad