missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Liebherr™ Congelador de acero inoxidable modelo LPGP1466

Marca:  Liebherr™ LPGP 1466

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

Código de producto. 12067619

  • 1050.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Congelador de laboratorio
4
LPGP1466
850 mm
106 L
Blanco
624 mm
600 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales