missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LRP2 Antibody (545818), HRP, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals MAB95781H
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
LRP2 Monoclonal specifically detects LRP2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
| LRP2 | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| PBS with No Preservative | |
| LRP2 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived partial recombinant human Megalin/LRP2 protein (amino acids 3510-3964) | |
| 0.1 mL | |
| Lipid and Metabolism | |
| Human | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 545818 | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| calcium sensor protein, DBSlow-density lipoprotein receptor-related protein 2, EC 1.1.2.3, EC 3.4.21.9, Glycoprotein 330, GP330, Heymann nephritis antigen homolog, low density lipoprotein receptor-related protein 2, LRP-2, megalin | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido