Learn More
Corning™ LSE™ Sticky Mat
Para su uso con: Incubadora de agitación de sobremesa LSE
Marca:  Corning™ 480146
58.96 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15876804
  • 62.67€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-08-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Measures 150 x 150 x 30mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
LSE Benchtop Shaking Incubator
Sticky Mat
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Corning™ LSE™ Sticky Mat > Sticky Mat