Learn More
Corning™ LSE™ Benchtop Shaking Incubator with Platform
The Corning benchtop shaking incubator has low pivot point which provides space-saving size sure to fit on lab bench and under shelves.
3812.38€
Especificaciones
Órbita 19 mm
Intervalo de velocidad De 20 a 300 rpm
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente más 5°C a 70°C
Tipo de producto Incubador
Exactitud de temperatura Temperatura: ±0,5°C
Ver más especificaciones
Includes: Software package, which provides option of saving data to external computer or monitoring rpm and temperature throughout runs
Productos 1
Código de producto Marca Requisitos eléctricos Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Requisitos eléctricos Precio Cantidad y disponibilidad  
16299601
Ver documentos
Corning™
6791
230 V, 50/60 Hz, enchufe UE
3812.38€
cada uno
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Temperature uniformity
  • Large viewing area for undisturbed monitoring of samples
  • Broad temperature range
  • Multiple shelving options
  • Precision control shaking mechanism
Especificaciones
Especificaciones
19 mm
Ambiente más 5°C a 70°C
Temperatura: ±0,5°C
53 cm
15,7 in
37 cm
19,5 kg
De 1 min a 99 h, continuo
De 20 a 300 rpm
Incubador
20,8 in
30 x 30 cm (11,8 x 11,8 in)
40 cm
43 lb
Sobremesa