Learn More
Corning™ Calentador de baño seco digital LSE™
Tienda Corning ProductosDescripción
Includes
Tapa de bloque
Los calentadores de baño seco digital LSE Corning están disponibles en configuraciones de un bloque, dos bloques o cuatro bloques y proporcionan un amplio intervalo de temperatura de hasta 150 °C, lo que hace que sean útiles para una gran variedad de aplicaciones de biología molecular, histología, laboratorios clínicos, medioambientales e industriales. Se han diseñado para incorporar la mejor combinación de características, como la capacidad para bloques, doble pantalla y una sonda de temperatura externa que ofrece a los investigadores de ciencias de la vida la confianza y eficacia que necesitan para trabajar con muestras valiosas.
- Capacidad de uno, dos y cuatro bloques para maximizar el procesamiento de muestras
- Doble pantalla para facilitar la monitorización de temperatura y tiempo
- La conectividad USB permite la trazabilidad de los datos
- La cámara de bloques moldeada proporciona una excelente uniformidad de la temperatura
- **Los bloques se venden por separado**
Especificaciones
Especificaciones
tipo de tapón | UE |
Intervalo de temperatura (métrico) | Ambiente +5 °C a 150 °C |
Tipo | Baño seco/bloque |
Pantalla | Digital, dual |
Para utilizar con (aplicación) | Laboratorios de biología molecular, histología, clínicos, medioambientales e industriales |
Incluye | Tapa de bloque |
N.º de bloques | 1 |
Exactitud de temperatura | ±0,3 °C |
Uniformidad de temperatura | ±0,2 °C |
Anchura (imperial) | 8,3 in |
Mostrar más |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31