Learn More
Corning™ Agitador de microplacas digital LSE
Large capacity – process up to 4 microplates
Marca: Corning™ 6781-4
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El agitador de microplacas digital Corning LSE ofrece control digital de la velocidad de agitación y el tiempo de ejecución. Se utiliza un solo mando de control para ajustar los parámetros y los valores se muestran en una pantalla grande de 3 dígitos. Una base resistente encierra el motor para un funcionamiento silencioso y sin vibraciones.
La plataforma de acero inoxidable incluida admite hasta 4 microplacas (pocillo estándar o profundo) y el agitador es seguro para su uso en entornos con temperatura controlada de 4 °C a 65 °C.
- Gran capacidad: procesamiento de hasta 4 microplacas
- Órbita de 3 mm para resuspender, homogeneizar o agitar vorticialmente
- Gran pantalla digital con control de velocidad y tiempo con un solo mando
- Apto para uso en salas frías o incubadoras
Especificaciones
6781-4 |