Learn More
Corning™ Agitador de microplacas digital LSE
Large capacity – process up to 4 microplates
Marca: Corning™ 6782-4
963.46 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El agitador de microplacas digital Corning LSE ofrece control digital de la velocidad de agitación y el tiempo de ejecución. Se utiliza un solo mando de control para ajustar los parámetros y los valores se muestran en una pantalla grande de 3 dígitos. Una base resistente encierra el motor para un funcionamiento silencioso y sin vibraciones.
La plataforma de acero inoxidable incluida admite hasta 4 microplacas (pocillo estándar o profundo) y el agitador es seguro para su uso en entornos con temperatura controlada de 4 °C a 65 °C.
- Gran capacidad: procesamiento de hasta 4 microplacas
- Órbita de 3 mm para resuspender, homogeneizar o agitar vorticialmente
- Gran pantalla digital con control de velocidad y tiempo con un solo mando
- Apto para uso en salas frías o incubadoras
Especificaciones
6782-4 |