Learn More
Corning™ Rotores de ángulo fijo LSE™
Rotores con diferentes configuraciones de capacidad y tamaños de tubo
674.90€ - 913.35€
Especificaciones
Tipo | Rotor |
---|---|
Vel. máx | 6.000 rpm |
Para utilizar con (equipo) | Centrífuga compacta Corning™ LSE™ |
Ángulo | Fijo |
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11367681
|
Corning™
480136 |
6 x 50 mL |
913.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11397681
|
Corning™
480139 |
18 x 1,5 mL |
710.53€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11377681
|
Corning™
480137 |
12 x 15 mL |
674.90€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Para su uso con centrífugas compactas Corning LSE
- Selección de configuraciones: 6 tubos de 50 ml, 12 de 15 ml o 18 de 1.5 ml
- RPM máximas:
Especificaciones
Rotor | |
6.000 rpm | |
Centrífuga compacta Corning™ LSE™ | |
Fijo |