Learn More
Grant Instruments™ Baño de circulación calentado/refrigerado ecocool™
Saves up to 80% against standard compressor units. Grant Instruments™ ecocool™ Refrigerated/Heated Circulating Baths are supplied assembled as ready to use kits, complete with accessory hosing, clips and connectors as standard.
4234.70€ - 5188.70€
Especificaciones
Preconfiguración de temperatura | 3 |
---|---|
Garantía | 4 años |
Anchura (métrico) | 245 mm |
Anchura (métrico) interior | 154 mm |
Altura (métrico) | 640 mm |
Código de producto | Marca | Capacidad de refrigeración | Intervalo de temperatura | Capacidad (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad de refrigeración | Intervalo de temperatura | Capacidad (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15499214
|
Grant Instruments™
ECOCOOL 100R |
250W a 20 °C, 230W a 10 °C, 185W a 0 °C, 115W a -10 °C, 40W a -10 °C | De -20 °C a +100 °C | 5 L | LT ecocool™ 100 |
4234.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15419224
|
Grant Instruments™
ECOCOOL 150R |
400 W a 20 °C, 330W a 10 °C, 200 W a 0 °C, 109 W a -10 °C, 60 W a -10 °C | De -25 °C a +150 °C | 6 L | ecocool™ 150 |
5188.70€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- El modo ecológico optimiza el control de refrigeración necesario, lo que permite un enfriamiento rápido cuando es necesario.
- Verdadero ahorro energético frente a las unidades de la competencia, que solo encienden o apagan el compresor.
- Interfaz de usuario intuitiva
- Drenaje delantero con válvula sin derrames.
- Fabricado en Gran Bretaña según las especificaciones más exigentes, entrega en 5 días, 4 años de garantía líder del sector.
- Diseño moderno, elegante y atractivo
- Funcionamiento en armonía de termostato y refrigerador; ninguno funcionar solo, lo que elimina cualquier riesgo de sobrecalentamiento o congelación.
- Interruptor delantero único para comodidad del usuario.
- Sin rejillas laterales, ubicadas para adaptarse al usuario, no a la unidad.
Especificaciones
3 | |
245 mm | |
640 mm | |
29 kg | |
50/60 Hz |
4 años | |
154 mm | |
118 mm | |
120/230 V |