Learn More
Thermo Scientific™ Grasa lubricante Molykote G4500 25 g
Grasa lubricante Molykote G4500
Marca: Thermo Scientific™ 75003786
35.62 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
Grasa lubricante Molykote G4500
- Grasa lubricante Molykote G4500 25 g
- Grasa para soporte giratorio y rosca de rotores.
Especificaciones
Grasa lubricante | |
Soporte giratorio y rosca de rotores |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
12Hours
9Minutes
21Seconds
58 -
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
New Offer Ahorrar ahora -
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30
Days
42Hours
9Minutes
21Seconds
58