Learn More
Invitrogen™ Luc-Screen™ Extended-Glow Luciferase Reporter Gene Assay System
El sistema de ensayo de genes indicadores de luciferasa con brillo ampliado Thermo Scientific Luc-Screen con emisión de luz de brillo ampliado está diseñado para la detección sensible de la enzima indicadora de luciferasa de luciérnaga en cultivos celulares de microplacas. Se obtiene una señal lineal con
Marca: Invitrogen™ T1034
Includes: Dos tampones de reacción
Descripción
- El formato de ensayo homogéneo permite la detección la luciferasa luciérnaga en presencia de medios de cultivo normales sin la eliminación de medios y sin un paso adicional de lisis celular, lo que crea el procedimiento de ensayo más fácil y más racionalizado posible
- La cinética del ensayo luminiscente proporciona una «ventana» durante la cual se pueden realizar mediciones, facilitando las aplicaciones de HTS donde se utiliza la automatización del ensayo
- El amplio rango dinámico del ensayo de luciferasa luciérnaga permite al usuario medir el nivel enzimático con precisión desde femtogramos hasta nanogramos
- La sensibilidad del ensayo es de 100 a 1000 veces mejor que con los ensayos isotópicos/no isotópicos para cloranfenicol acetil transferasa (CAT) o los ensayos colorimétricos/fluorescentes para β-galactosidasa, lo que proporciona mayor sensibilidad que las tecnologías de ensayo de la competencia
- El ensayo de alta sensibilidad con un amplio rango dinámico permite la detección de niveles altos y bajos de informadores sin realizar numerosas diluciones de la muestra
- El kit de ensayo de genes indicadores no radioactivos elimina los radioisótopos
- El ensayo se puede completar en aproximadamente una hora, lo que proporciona una respuesta rápida del ensayo
Sensible
La luciferasa es un indicador ideal debido a la alta sensibilidad de la detección y la ausencia de actividad de la luciferasa endógena en células de mamíferos. El ensayo Luc-Screen combina convenientemente la lisis celular en pocillos en presencia de medio de cultivo con un ensayo de alta sensibilidad que muestra cinética de emisión de luz de brillo prolongado. La señal de luz se puede medir entre 10 minutos y varias horas después de añadir los reactivos del ensayo, lo que proporciona una gran flexibilidad en el tiempo entre la adición y la medición del reactivo.
Alto procesamiento
El sistema Luc-Screen está diseñado para ofrecer la máxima flexibilidad de ensayo en un formato de alto rendimiento y se puede utilizar en luminómetros sin inyectores automáticos. El sistema Luc-Screen está formulado para proporcionar un ensayo de luciferasa cómodo y fácil de usar, optimizado para su uso en pruebas de detección de alto rendimiento. La alta sensibilidad del ensayo Luc-Screen va acompañada de un amplio rango dinámico.
Especificaciones
- Tipo de ensayo: Ensayo de luciferasa
- Células compatibles: Células de mamíferos
- Método de detección: Quimioluminiscente
- Para utilizar con el equipo: Luminómetro (microplaca)
- Forma: Líquido
- Formato: Placa de 96 pocillos
- Presentación de datos: Extremo
- Tipo de muestra (específico): Cultivos celulares
- Sustrato: Luciferina
- Propiedades de sustrato: Sustrato químico
- Tipo de sustrato: Sustrato de luciferasa
Especificaciones
Kit de ensayo de gen indicador de luciferasa | |
Luminómetro (microplaca) | |
Este kit contiene dos tampones de reacción. Almacenar el producto a 4 °C. |
|
Compatible con alto rendimiento | |
Cultivos celulares | |
Sustrato de luciferasa | |
Luciferasa | |
Ensayo de enzimas | |
Líquido |
Quimioluminiscente | |
Ensayo de luciferasa | |
Células de mamíferos | |
Extremo | |
Luciferina | |
Sustrato químico | |
Luc-Screen™, NovaBright™ | |
10000 ensayos |