Learn More
3M™ Respirador de partículas, serie 8300
Proporciona protección respiratoria cómoda y efectiva contra partículas de polvo y partículas líquidas no volátiles. El respirador de partículas serie 3M 8300 proporciona una filtración eficiente con baja resistencia a la respiración para ofrecer un rendimiento de alta calidad uniforme.
Marca: 3M™ 7100011455
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Proporciona protección respiratoria cómoda y efectiva para el uso en sectores en los que los trabajadores se verán expuestos a partículas de polvo y partículas de líquidos no volátiles.- Probado y certificado para AS/NZS 1716:2003
- Robusta carcasa exterior que mejora la resistencia a la deformación
- Pinza nasal en M que se ajusta fácilmente, con menos puntos de presión, y ofrece una mayor comodidad en la nariz
- Diademas trenzadas para mejorar la comodidad en el cuello, la cara y la cabeza con una sensación de seguridad
- El material filtrante de electreto avanzado 3M™ ofrece una filtración efectiva con baja resistencia a la respiración para ofrecer un rendimiento de alta calidad uniforme
- El forro interior acolchado y supersuave ayuda a mantener la comodidad de los trabajadores
- Los modelos que incluyen la válvula de exhalación Cool Flow™ ofrecen más comodidad en ambientes de calor y humedad o de trabajo físico intenso
- Diademas de colores para facilitar la identificación: amarillo para P1, azul para P2
Especificaciones
AS/NZS 1716:2003; European Standard EN149:2001 + A1:2009 NR | |
Elastómero termoplástico | |
Industrias en las que los trabajadores se verán expuestos a partículas de polvo o partículas de líquidos no volátiles | |
8320 |
FFP2 | |
Respirador para partículas sin válvula | |
Sí | |
Aluminum clip |