Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas manuales estanca a gases Luer-Tip para sistemas de GC
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Obtenga una jeringa estanca a gases para inyecciones manuales en su sistema de GC. Esta jeringa incluye una conexión de punta Luer y está disponible en una gran variedad de tamaños. Fabricados con materiales de calidad, están diseñados para inyecciones fáciles, precisas, exactas y reproducibles.
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 10 µl FN GT, 23s G, 57 mm |
| Calibre de aguja | 23s G |
| Longitud (métrico) | 57 mm |
| Tipo de producto | Jeringa para muestreadores automáticos GC |
| Cantidad | Unidad |
| Volumen (métrico) | 10 μl |
| Longitud de la aguja (métrico) | 57 mm |
| Estilo de punta de aguja | Cono |
| Para utilizar con (equipo) | Muestreador automático TriPlus RSH |
| Tipo de conexión | Fijo |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.