Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas manuales estanca a gases Luer-Tip para sistemas de GC
Código de producto. 13446856 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
10 μl
1000 μl
10 mL
Calibre de aguja:
23s G
26 G
Calibre 26s
Longitud (métrico):
57 mm
80 mm
85 mm
Para utilizar con (equipo):
Muestreador automático TriPlus RSH
Muestreador automático Triplus RSH y muestreador automático TriPlus 100LS
Sistemas de cromatografía de gases
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 13446856
Marca: Thermo Scientific™ 365D0281
Obtenga una jeringa estanca a gases para inyecciones manuales. Esta jeringa incluye una conexión de punta Luer y está disponible en una gran variedad de tamaños.
Obtenga una jeringa estanca a gases para inyecciones manuales en su sistema de GC. Esta jeringa incluye una conexión de punta Luer y está disponible en una gran variedad de tamaños. Fabricados con materiales de calidad, están diseñados para inyecciones fáciles, precisas, exactas y reproducibles.
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibre de aguja Calibre 26s
Longitud (métrico) 85 mm
Tipo de producto Jeringa para muestreador automático para GC, aguja fija
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 10 μl
Longitud de la aguja (métrico) 85 mm
Estilo de punta de aguja Cono
Para utilizar con (equipo) Muestreador automático TriPlus RSH
Tipo de conexión Fijo
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Título del producto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt