Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas manuales estanca a gases Luer-Tip para sistemas de GC
Código de producto. p-3665968 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
10 μl
1000 μl
10 mL
Calibre de aguja:
23s G
26 G
Calibre 26s
Longitud (métrico):
57 mm
80 mm
85 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Para utilizar con (equipo):
Muestreador automático TriPlus RSH
Muestreador automático Triplus RSH y muestreador automático TriPlus 100LS
Sistemas de cromatografía de gases
Código de producto. Volumen (métrico) Calibre de aguja Longitud (métrico) unitSize Para utilizar con (equipo)
10371195 5 μl 26 G 80 mm cada uno -
12886026 5 μl 23s G 57 mm cada uno Muestreador automático Triplus RSH y muestreador automático TriPlus 100LS
15274593 1000 μl - - cada uno Sistemas de cromatografía de gases
13416856 10 μl 23s G 85 mm cada uno Muestreador automático TriPlus RSH
13446856 10 μl Calibre 26s 85 mm cada uno Muestreador automático TriPlus RSH
15214603 10 mL - - cada uno Sistemas de cromatografía de gases
13426856 10 μl 23s G 85 mm cada uno Muestreador automático TriPlus RSH
12806036 10 μl 23s G 57 mm cada uno Muestreador automático TriPlus RSH
8 options
Código de producto. 10371195
Marca: Thermo Scientific™ 36502025
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Obtenga una jeringa estanca a gases para inyecciones manuales. Esta jeringa incluye una conexión de punta Luer y está disponible en una gran variedad de tamaños.
Obtenga una jeringa estanca a gases para inyecciones manuales en su sistema de GC. Esta jeringa incluye una conexión de punta Luer y está disponible en una gran variedad de tamaños. Fabricados con materiales de calidad, están diseñados para inyecciones fáciles, precisas, exactas y reproducibles.
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibre de aguja 26 G
Longitud (imperial) 3,15 in
Longitud (métrico) 80 mm
Volumen (métrico) 5 μl
Estilo de punta de aguja Cono
Tipo de conexión Fijo
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.