Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Tinción de yodo de Lugol
Se utiliza para una tinción de Gram cómoda para identificar fácilmente los organismos grampositivos o gramnegativos. La tinción de yodo de Lugol Pro-Lab Diagnostics™ es una tinción microbiológica lista para su uso fabricada de acuerdo con los máximos estándares, de acuerdo con los requisitos normativos en vigor y con la etiqueta CE.
Marca:  Pro-Lab Diagnostics™ PL.7052
Código de producto. 12801823
  • 66.00€ / 500 ml
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Las tinciones Pro-Lab Diagnostics™ se fabrican en laboratorios para fines especiales de acuerdo con los máximos estándares mediante el uso de las mejores materias primas. Se emplean un estricto control de calidad y técnicas de filtración antes de su lanzamiento para garantizar que todas las tinciones ofrecen unas excelentes características de rendimiento.
  • Tinción lista para su uso en tamaños prácticos y económicos
  • Aplíquela después de la tinción con violeta cristal, pero antes del etanol.
  • Tiñe el peptidoglucano de los organismos grampositivos.
Especificaciones
Especificaciones
Reactivo
500mL
Líquido
Marrón oscuro
Almacénela en un lugar fresco y bien ventilado.
Yodo de Lugol
Reglamento (CE) n.º 1907/2006, anexo II, Reglamento (UE) nº 453/2010, marcado CE
Método de tinción de Gram para la diferenciación inicial de bacterias grampositivas y gramnegativas
Etanol 2,5 – <5 %, yoduro de potasio 1 – <2,5 %, yodo 0,5 – <1 %, metanol 0,25 – <0,5 %
Tinción de Gram
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Pro-Lab Diagnostics™ Tinción de yodo de Lugol > Volumen: 500mL